Principaux documents
1.93801
Supelco
Oxyde de zinc
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Zinc oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
OZn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
81.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Gamme de produits
EMPLURA®
Niveau de qualité
Pureté
98.5%
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
EMPLURA®
Pf
>1,000  °C ((> 1,832 °F) at ca. 1,013.25 hPa)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
Clé InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable