Principaux documents
1.93603
Supelco
Mercury(II) chloride
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Mercury(II) chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cl2Hg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
laboratory grade
Pression de vapeur
1.7 hPa ( at 236 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
99%
Forme
crystalline powder
Impuretés
0.05%
Pf
277 °C (531 °F)
Densité
5.440 g/cm3
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Hg+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93603.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93603.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)