Principaux documents
1.93418
Supelco
Oxalic acid dihydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Oxalic acid dihydrate
About This Item
Formule linéaire :
(COOH)2 · 2 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[O+H3].[O+H3].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Clé InChI
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93418.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93418.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93418.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1