Key Documents
1.93270
Supelco
Sodium fluoride
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Sodium fluoride
About This Item
Formule linéaire :
NaF
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
ACS reagent
Pression de vapeur
1.4 mmHg ( 0 °C)
Pf
993 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Conditionnement
1.93270.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable