Principaux documents
1.93248
Supelco
Thiosulfate de sodium pentahydraté
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Sodium thiosulfate pentahydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Na2O3S2 · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
ACS reagent
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Clé InChI
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Conditionnement
1.93248.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93248.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable