Principaux documents
1.93027
Supelco
DL-Lactic acid 88%
for analysis EMPARTA®
Synonyme(s) :
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.08
Beilstein:
1209341
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
pb
122 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
1.93027.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93027.2521: 2.5 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash