Key Documents
1.93012
Supelco
Nitric acid
65%, for analysis EMPARTA®
Synonyme(s) :
Nitric acid solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
product name
Acide nitrique solution, for analysis EMPARTA®
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
1.93012.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable