16-227
Anti-Nitrotyrosine Antibody, clone 1A6, Alexa Fluor™ 555 conjugate
clone 1A6, Upstate®, from mouse
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 555
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A6, monoclonal
Espèces réactives
vertebrates
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
nitration (Tyr)
Informations sur le gène
human ... NOS1(4842)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Oxidative Stress
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Alexa Fluor is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.