Principaux documents
14-837
Sigma-Aldrich
NAP1 Protein, active, 300 µg
Active N-terminal His6-tagged Drosophila NAP1 expressed in E. coli.
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Poids mol.
Mw 43 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
Drosophila ... NAP1(37798)
Description générale
N-terminal 6×His-tagged Drosophila NAP1 expressed in E. coli.
Nucleosome assembly proteins (NAP) are involved in moving histones into the nucleus, nucleosome assembly and chromatin fluidity. They affect the transcription of many genes.
Application
Lot # R0803D0002: 12.5 µg NAP1 has been successfully used for 1 chromatin assembly reaction with Chromatin Assembly Kit (Millipore Corp, Catalog# 17-410).
Qualité
Activity is routinely tested with Chromatin Assembly Kit (Millipore Corp, Catalog# 17-410).
Forme physique
10 mM K-HEPES pH 7.6, 10 mM KCl, 50 mM NaCl, 0.1 mM EDTA, 10%(v/v) glycerol, 0.01% NP-40, 0.2 mM PMSF, 1mM DTT. Frozen solution.
Format: Purified
Stockage et stabilité
Stable for 6 months at -80°C from date of shipment. For maximum recovery of product, centrifuge original vial prior to removing the cap.
Autres remarques
Specific Activity: Varies with lot
Varies with individual lot. Lot R0803D0002 has purity 90% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Roberto Fabian et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(16) (2021-08-28)
We report data from single molecule studies on the interaction between single DNA molecules and core histones using custom-designed horizontal magnetic tweezers. The DNA-core histone complexes were formed using λ-DNA tethers, core histones, and NAP1 and were exposed to forces