Principaux documents
1.46253
Millipore
ReadyPlate CT VRBG Agar ISO 21528
55 mm contact plates (20/box) for detection of Enterobacteriaceae
Synonyme(s) :
VRBG Agar, Violet Red Bile Dextrose Agar, Violet Red Bile Glucose Agar
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
ISO 21528
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Gamme de produits
ReadyPlate
Forme
plate
Conditionnement
box of 20 plates
Fabricant/nom de marque
ReadyPlate CT
Conditions de stockage
(15 - 25 °C )
Diam. de la plaque/du plateau
55 mm
pH
7.6 ( in H2O)
Application(s)
food and beverages
surface monitoring
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Escherichia coli
bacteria
enterobacteriaceae
Description générale
ReadyPlate CT VRBG Agar contact plates provide a ready-to-use method for environmental monitoring of surfaces in critical clean rooms and isolators.
Crystal violet and bile salts in the medium inhibit the accompanying bacterial flora. Degradation of glucose is accompanied by production of acid, which is indicated by a color change to red and by zones of precipitated bile acids surrounding the colonies. All Enterobacteriaceae are detected as they all degrade glucose to acid. The culture medium is not, however, specific for these organisms as some other accompanying bacteria (e.g. Aeromonas) also show these reactions.
Application
ReadyPlate CT VRBG Agar contact plates are suitable for the selective isolation of Enterobacteriaceae or bile tolerant Gram-negative bacteria from non-sterile pharmaceutical products, foodstuffs, and other sample material.
Informations légales
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)