Key Documents
1.46180
Millipore
Milieu liquide de FRIIS
suitable for microbiology, For non-avian mycoplasma detection, pkg of 100 mL (in 125 mL Plastic bottle with Screw cap)
Synonyme(s) :
Bouillon de FRIIS, Bouillon pour mycoplasmes, Milieu liquide pour mycoplasmes
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.75
Agence
EP 2.6.7
USP
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; aseptically filled
Forme
liquid
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pkg of 100 mL (in 125 mL Plastic bottle with Screw cap)
pH
7.4 ( in H2O, ready-to-use solution)
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
mycoplasma
Description générale
Le milieu FRIIS contient du sérum de cheval et du sérum de porc, sources de cholestérol et d'acides gras utilisables. Un changement de couleur du milieu, qui vire au jaune ou au violet du fait de la présence de rouge de phénol, est un indicateur de la croissance de mycoplasmes. La bacitracine inhibe la synthèse de la paroi cellulaire des bactéries à Gram positif qui les accompagnent.
Application
Le milieu de FRIIS permet de détecter les mycoplasmes non aviaires dans les produits pharmaceutiques, notamment les vaccins en vrac, les banques de cellules et les cultures de virus.
Caractéristiques et avantages
  • Prêt à l′emploi car aucune autre étape de préparation n'est nécessaire.
  • Convient aux produits pharmaceutiques tels que les produits biopharmaceutiques, les vaccins, les cultures cellulaires et les cultures virales.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Mycoplasma testing and detection is preformed because contamination with these bacteria can pose a significant challenge for biopharmaceutical manufacturing.