Principaux documents
14-616-M
Sigma-Aldrich
MSK2 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human MSK2, amino acids 2-end, for use in Kinase Assays.
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
human
Niveau de qualité
100
300
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poids mol.
Mw 89.9 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... RPS6KA4(8986)
Description générale
N-terminal His6-tagged, recombinant, human MSK2, amino acids 2-end
Actions biochimiques/physiologiques
Protein Target: MSK2
Qualité
routinely evaluated by phosphorylation of 30mM Crosstide (Catalog # 12-331)
Forme physique
Purified using Ni2+/NTA-agarose. Activated using MAP Kinase 2/Erk2, active (Catalog # 14-173) and repurified using Ni2+/NTA-agarose
Autres remarques
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable