1.46074
HEIMPLATE R3A Agar - LI 30ml
For subculturing microorganisms found in pharmaceutical or potable water, sterile, ready-to-use
Synonyme(s) :
R-3A medium for long incubation, Reasoner′s 3A agar
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pkg of 20 plates per box (90 mm settle plate) for long incubation (LI)
Conditions de stockage
protect from light (Store dry and tightly closed)
Paramètres
30 mL filling volume
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Couleur
off-white
pH
7.2 ( in H2O)
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
heterotrophic bacteria
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1