1.40118
Extran® AP 18
liquid, mild alkaline concentrate
Synonyme(s) :
TM=["EXTRAN"] AP 18 cleaning agent; TM=["EXTRAN"] AP 18 detergent
About This Item
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
13.5 (20 °C in H2O)
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Application
Its properties includes:
- surfactant-free
- chlorine-free
- phosphate-free
- free from odorants/dyestuffs
Liaison
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1