Key Documents
1.37042
SAFC
CITRATE TRISODIQUE DIHYDRATÉ
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP, ACS
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Citrate de sodium tribasique dihydrate, Citrate trisodique, Citrate de sodium, Dihydraté, Acide citrique trisodium salt dihydrate, Citrate trisodique dihydrate
About This Item
Formule linéaire :
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.10
Numéro Beilstein :
6104939
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
200-675-3
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,USP,ACS
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
crystalline
solid
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
150 °C (anhydrous substance)
>300 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Clé InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le citrate trisodique dihydraté est un constituant courant des systèmes de tampon citrate utilisés dans les étapes de chromatographie de biomolécules "downstream", ainsi que des formulations liquides finales.
Parce qu'il présente un seuil microbien et un seuil d'endotoxines relativement bas, le citrate trisodique dihydraté crist. Emprove® Expert convient particulièrement aux applications à haut risque.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable