129935
Actinomycin D, 7-Amino-
7-Aminoactinomycin D, like its parent molecule, actinomycin D, is a DNA intercalator and has antibacterial properties. Exhibits growth-inhibitory activity against certain leukemias and sarcomas.
Synonyme(s) :
Actinomycin D, 7-Amino-, 7-AAD, 7-Amino-AMD, 7-Aminoactinomycin C₁, 7-Aminodactinomycin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥85% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
red-purple
Entrée
sample type intact cells
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C62H87N13O16/c1-26(2)42-59(85)74-21-17-19-36(74)57(83)70(13)24-38(76)72(15)48(28(5)6)61(87)89-32(11)44(55(81)66-42)68-53(79)34-23-35(63)30(9)51-46(34)65-47-40(41(64)50(78)31(10)52(47)91-51)54(80)69-45-33(12)90-62(88)49(29(7)8)73(16)39(77)25-71(14)58(84)37-20-18-22-75(37)60(86)43(27(3)4)67-56(45)82/h23,26-29,32-33,36-37,42-45,48-49H,17-22,24-25,63-64H2,1-16H3,(H,66,81)(H,67,82)(H,68,79)(H,69,80)
Clé InChI
YXHLJMWYDTXDHS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
leukemias and sarcomas
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Berg, R.J., et al. 1993. Carcinogenesis14, 103.
Chen, F.M. 1992. Biochemistry31, 6223.
Schmid, I., et al. 1992. Cytometry13, 204.
Toba, K., et al. 1992. Cytometry13, 60.
Sengupta, S.K., et al. 1975. J. Med. Chem.18, 1175.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3