1.15926
Phloxin B (C.I. 45410)
for microscopy Certistain®
Synonyme(s) :
Phloxin B (C.I. 45410)
Forme
solid
Puissance
2870 mg/kg LD50, oral (Rat)
Composition
Dye, ≥80% gravimetric
pH
9.7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Solubilité
100 g/L
Masse volumique apparente
650 kg/m3
εmax
930-1400 at 546-550 nm in 50% ethanol at 0.005 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Brc1c2c(cc(c1[O-])Br)C4(OC(=O)c5c4c(c(c(c5Cl)Cl)Cl)Cl)c3c(c(c(c(c3)Br)[O-])Br)O2
InChI
1S/C20H4Br4Cl4O5.2Na/c21-5-1-3-17(9(23)15(5)29)32-18-4(2-6(22)16(30)10(18)24)20(3)8-7(19(31)33-20)11(25)13(27)14(28)12(8)26;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
OOYIOIOOWUGAHD-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Remarque sur l'analyse
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 546 - 550 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; ethanol 50 %): 930 - 1400
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability for microscopy: passes test
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
Not applicable