1.14282
Palladium standard solution
traceable to SRM from NIST Pd(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Pd Certipur®
Synonyme(s) :
Palladium reference standard solution for ICP/AAS
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
Concentration
1000 mg/L Pd in 0.5 M HNO3
Technique(s)
AAS: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable