Key Documents
1.13713
Supelco
1,2-Dichloroéthane
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonyme(s) :
Chlorure d’éthylène, Dichlorure d’éthylène
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.96
Numéro Beilstein :
605264
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-458-1
Densité de vapeur
3.4 (20 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
87 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
LiChrosolv®
Qualité
isocratic
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
775 °F
Puissance
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
15.6 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
Résidus d'évap.
≤2.0 mg/L
Transmittance
240 nm, ≥85%
245 nm, ≥90%
270 nm, ≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Point d'ébullition
83 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Température de transition
flash point 13 °C
Densité
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clé InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Caractéristiques
Saturation Concentration in Air: 350 g/m3 (20 °C) Air
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Evaporation Number: 4.1
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.02 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 240 nm): ≥ 85 %
Transmission (at 245 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 270 nm): ≥ 99 %
Filtered by 0.2 µm filter
Informations légales
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)