Principaux documents
1.12298
Supelco
Triton X-100
for gas chromatography
Synonyme(s) :
Octoxynol, (p-tert-octylphénoxy)polyéthoxyéthanol, O-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]polyéthoxyéthanol, polyéthylèneglycol-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phényl]-éther, t-Octylphénoxypolyéthoxyéthanol, Éther tert-octylphénylique du polyéthylène glycol
About This Item
Formule linéaire :
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Numéro CAS:
Beilstein:
2315025
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
1900-5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Poids mol.
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
Nombre d'agrégation
100-155
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
pH
5.0-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
pb
>200 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 251 °C
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
Densité
1.07 g/cm3 at 20 °C
HLB
13.5
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Clé InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Regression analysis for the determination of microplastics in sediments using differential scanning calorimetry.: This study utilized sea sand as a matrix to investigate the presence of microplastics in sediment samples through differential scanning calorimetry (Schirrmeister et al., 2024) (Schirrmeister et al., 2024).
  • Combination of Sea Sand Disruption Method and Ion-Pair Solid-Phase Extraction for Effective Isolation and Purification of Chlorogenic Acid from Plants Prior to the HPLC Determination.: The research developed a novel method combining sea sand disruption and ion-pair solid-phase extraction to enhance the isolation and purification of chlorogenic acid from plant matrices (Wianowska, 2022) (Wianowska, 2022).
  • Vortex-assisted matrix solid-phase dispersion: An eco-friendly alternative for the determination of halogens in edible seaweed.: Sea sand was employed in vortex-assisted matrix solid-phase dispersion, presenting an eco-friendly technique for analyzing halogens in seaweed (de Melo Malinowski et al., 2022) (de Melo Malinowski et al., 2022).
  • Matrix solid phase dispersion-assisted BCR sequential extraction method for metal partitioning in surface estuarine sediments.: This study used sea sand in matrix solid-phase dispersion to improve the extraction and partitioning analysis of metals in estuarine sediments (Martínez-Fernández et al., 2011) (Martínez-Fernández et al., 2011).
Actions biochimiques/physiologiques
Ce produit est couramment utilisé comme surfactant non ionique pour la récupération des composants membranaires dans des conditions douces non dénaturantes.
Remarque sur l'analyse
Identité (spectre IR) : test conforme
Constante de McReynolds (benzène) : 190 - 250
Constante de McReynolds (butanol) : 370 - 420
Constante de McReynolds (nitropropane) : 365 - 405
Stabilité en température : perte de poids entre 270 et 290 °C (thermogravimétrie) : ≤ 2 %
Eau (selon Karl Fischer) : ≤ 0,2
Informations légales
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
483.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
251 °C - closed cup