Key Documents
1.09930
Supelco
Potassium permanganate solution
for 1000 ml, c(KMnO₄) = 0,002 mol/l (0.01 N) Titrisol®
About This Item
Code UNSPSC :
12352312
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Redox Reactions
Concentration
0.002 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
7.3 (20 °C in H2O)
Densité
1.002 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable