Principaux documents
1.09195
Millipore
Couvercle perforé pour MAS 100 NT (300 × 0,6 mm)
300 hole x 0.6mm, Aluminium, Suitable for MAS-100 NT®/ MAS-100 VF®
Synonyme(s) :
Couvercle perforé, Tête de collecte, Tamis supérieur
About This Item
Code UNSPSC :
41103403
Nomenclature NACRES :
NA.74
Matériaux
aluminum lid
Agence
non-compendial
Gamme de produits
MAS-100®
Caractéristiques
no. of holes 300 autoclavable
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
20 m/s impaction speed (at flow rate of 100 L/min)
Diam. des orifices
0.6 mm
Application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilité
for use with 90mm Petri Dishes
for use with MAS-100 NT®
for use with MAS-100 VF®
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Le couvercle perforé pour le MAS-100 NT® (300 x 0,6 mm) est fabriqué en aluminium anodisé et peut être utilisé avec les échantillonneurs d′air pour le contrôle microbiologique MAS-100 NT® portable et MAS-100 VF®. Le tamis du couvercle perforé est l′élément central de l′échantillonneur d′air viable. Le diamètre et la longueur de chaque orifice doivent être identiques pour que l′air aspiré soit accéléré correctement. L′épaisseur du tamis perforé de 3 mm garantit un jet d′impact bien défini. La vitesse d′impact définit l′efficacité d′échantillonnage physique. La valeur D50 seuil (la taille de particules à laquelle 50 % des particules sont déposées sur la gélose par inertie et 50 % sont évacuées dans le flux d′air) doit être identique pour tous les orifices et tous les couvercles. Par conséquent, les couvercles sont soumis à un contrôle qualité intensif. Le tamis à 300 orifices de 0,6 mm de diamètre produit une vitesse d′impact d′environ 20 m/s à un débit de 100 l/min. Cette vitesse d′impact permet d′obtenir une efficacité physique élevée, c′est à dire une efficacité d′échantillonnage de plus de 50 % des petites particules de taille inférieure à 1 1 μm (D50 calculé inférieur à 0,8 μm dans les études de validation) tout en maintenant la viabilité des micro-organismes lors du dépôt sur la surface de la gélose (efficacité biologique).
La validation des efficacités physique et biologique a été réalisée indépendamment pour chaque modèle d′échantillonneur d′air MAS. Le couvercle perforé peut être stérilisé à l′autoclave et désinfecté à l′aide de tous les désinfectants compatibles avec l′aluminium anodisé pour éviter les résultats faux positifs dans les salles propres de haut niveau. L′efficacité de l′échantillonnage d′un appareil doit rester inchangée, indépendamment du couvercle utilisé. Nos couvercles perforés permettent d′échanger différents couvercles de même configuration de tamis sur l′échantillonneur d′air MAS sans nécessiter un nouvel étalonnage.
Application
Le couvercle perforé à 300 orifices de 0,6 mm est utilisé pour le contrôle microbiologique de l′air ambiant avec les échantillonneurs d′air portables MAS-100® dans les environnements contrôlés jusqu′aux salles propres de classe ISO 5. Les dispositifs de prélèvement d′air pour le contrôle microbiologique sont extrêmement répandus dans l′industrie pharmaceutique et des soins personnels, ainsi que dans les applications environnementales et alimentaires (y compris les boissons).
Informations légales
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1