Principaux documents
1.07495
Supelco
Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt
GR for analysis
Synonyme(s) :
Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt, Ammonium-N,N-tetramethylenedithiocarbamate, N,N-Tetramethylenedithiocarbaminic acid ammoniumsalt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H12N2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
225-834-4
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
146-151 °C
Solubilité
190 g/L
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
Clé InChI
MDDIUTVUBYEEEM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Iron (Fe): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.10 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable