Key Documents
1.06235
SAFC
Acétate de sodium trihydrate
EMPROVE® API Ph Eur,BP,JP,USP,FCC,E 262
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt trihydrate
About This Item
Formule linéaire :
CH3COONa · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.08
Numéro Beilstein :
3732037
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro E:
E262
Numéro de classement CE :
204-823-8
Agence
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Gamme de produits
EMPROVE® API
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
607 °C
Puissance
3530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
58 °C
Température de transition
flash point >250 °C (anhydrous substance)
Densité
1.42 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
900 kg/m3
Application(s)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clé InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Avec près de 200 ans d'expérience, nous possédons un savoir-faire de pointe en matière de production et assurons une assistance règlementaire complète, pour des principes actifs de grande qualité. D'une gamme complète de nouveaux folates à la synthèse à façon, nos solutions personnalisées et transposables répondent à tous vos besoins de production. Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'acétate de sodium trihydraté est utilisé dans les solutions de dialyse, les solutions d'insuline et les solutions pour perfusion. L'acétate de sodium trihydraté Emprove® API est fabriqué conformément aux lignes directrices Q7 de l'ICH. Il est accompagné d'un dossier CEP et US-DMF.
Autres remarques
Substrat de l′acétate kinase (EC 2.7.2.1)
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable