Principaux documents
1.05238
Supelco
Ion exchanger Dowex 50 WX 4
(strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
41115711
Niveau de qualité
Forme
beads
Température d'inflammation spontanée
>500 °C
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
PS-DVB
Groupe de la matrice active
SCX
Taille des particules
180-500 μm
Capacité
640 - 720  g/kg water absorbing capacity
Densité
1.040 g/cm3 at 20 °C
Technique de séparation
cation exchange
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clé InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Description: moist beige spherules
Total capacity (wet): ≥ 1.1 mol/l
Particle size (0.18-0.5 mm): ≥ 70.0 %
Informations légales
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable