1.00163
di-Boron trioxide
for silicate analysis
Synonyme(s) :
di-Boron trioxide, Boric anhydride
Forme
solid
Puissance
3150 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (25 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
450 °C
Solubilité
36 g/L
Densité
2.46 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
900‑1100 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
Traces de cations
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.003%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
B(=O)OB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
Clé InChI
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)