07-2189
Anti-CAPZIP Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
RCSD domain containing 1, capZ-interacting protein, Protein kinase substrate CapZIP, protein kinase substrate MK2S4, RCSD domain-containing protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... RCSD1(92241)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: 1:250 dilution of this antibody detected CAPZIP on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Jurkat cell lysate
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable