07-1378
Anti-QIK (SIK2) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Qin-induced kinase, SNF1-like kinase 2, Salt-inducible protein kinase 2, salt-inducible kinase 2, salt-inducible serine/threonine kinase 2
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, canine, mouse, chicken, bovine, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SIK2(23235)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
This lot detected QIK at 1:1,000-1:2,000 dilution in HeLa lysates via SDS-PAGE and transferred to PVDF (Immobilon-P).
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
HeLa Cell Lysate
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1