06-588
Anti-STAT5A/B Antibody
serum, Upstate®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human, sheep
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STAT5A(6776)
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1