06203-M
Hydroxyde de sodium
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524, ≥98.0%, pellets
Synonyme(s) :
"Soude caustique"
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524
Pureté
≥98.0%
Forme
pellets
Impuretés
residual solvents, complies
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.5% Na2CO3
≤20 ppm heavy metals (as Pb)
Pf
318 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤20 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤30 ppm
Traces de cations
Al: ≤0.001%
As: ≤2 ppm
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤10 ppm
Hg: ≤1 ppm
K: ≤0.1%
Pb: ≤0.5 ppm
Adéquation
complies for appearance of solution
Chaîne SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 06203
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable