06-1352-I
Anti-acetyl Histone H4 (Lys12) Antibody
0.5 mg/mL, from rabbit
Synonyme(s) :
Histone H4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys12)
Informations sur le gène
human ... HIST2H4B(554313)
Description générale
Immunogène
Application
Dot Blot (Specificity) Analysis: 0.1 µg/mL from a representative lot detected acetyl Histone H4 (Lys12) in an Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and in an Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected acetyl Histone H4 (Lys12) in 10 µg of sodium butyrate treated HeLa acid extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable