06-1079
Anti-Interleukin 23 alpha (IL-23A) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
IL-23 subunit alpha, Interleukin-23 subunit p19, JKA3 induced upon T-cell activation, interleukin 23 p19 subunit, interleukin 23, alpha subunit p19
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL23A(51561)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected IL-23 alpha in 10 µg of 3T3/A31 cell lysate.
Description de la cible
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable