Principaux documents
05-806-AF555
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-histone H3 (Ser10), clone 3H10, Alexa Fluor 555
clone 3H10, from mouse, ALEXA FLUOR 555
Synonyme(s) :
H3S10P, Histone H3 (phospho Ser10), H3 histone, family 3A, H3.3A, H3 histone, family 3B, H3.3B
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR 555
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3H10, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer10)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
Description générale
L'histone H3 est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine chez les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H3 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes. La queue N-terminale de l'histone H3 dépasse de la structure globulaire centrale du nucléosome et peut subir différentes modifications épigénétiques qui affectent les processus cellulaires. Ces modifications comprennent la fixation covalente de groupements méthyle ou acétyle sur les acides aminés lysine et arginine, et la phosphorylation de la sérine en thréonine. Des variants de l'histone H3 (H3.1, H3.2 et H3.3) sont impliqués dans la mémoire épigénétique de l'état cellulaire. Les profils pangénomiques de l'histone H3 dépendent de la séquence d'acides aminés et évoluent avec la différenciation cellulaire au niveau des locus régulés au cours du développement.
Spécificité
Le clone 3H10 reconnaît l'extrémité N-terminale du peptide histone phosphorylé au niveau de la Ser10 (pSer10) par des tests de spécificité à base de billes. Le clone 3H10 ne se lie pas aux peptides non phosphorylés ni aux peptides présentant uniquement une modification de pThr11 ou pSer28.
Réactivité croisée à prévoir avec un large spectre d'espèces
Immunogène
Épitope : H3 pSer10.
Application
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/100e d'un lot représentatif a permis de détecter la phospho-histone H3 (Ser10) dans des cellules HepG2.
L'anticorps non conjugué (réf. 05-806) s'avère également convenir aux applications de test d'inhibition peptidique, de cytométrie en flux, d'immunocytochimie, d'immunofluorescence, de dosage multiplex et de western blotting.
L'anticorps anti-phospho-histone H3 (Ser10), clone 3H10, avec Alexa Fluor 555, est un anticorps dirigé contre la phospho-histone H3 et destiné à une utilisation en immunocytochimie.
Qualité
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules HeLa.
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/100e de cet anticorps a permis de détecter la phospho-histone H3 (Ser10) dans des cellules HeLa.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 17 kDa.
Forme physique
Anticorps IgG1κ monoclonal de souris purifié et conjugué dans un tampon contenant du PBS avec 15 mg/ml de sérum albumine bovine et 0,1 % d'azoture de sodium.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable