Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
05-661
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-tubuline β, clone AA2
clone AA2, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Tubulin beta-5 chain, beta 5-tubulin, beta Ib tubulin, beta-4 tubulin, tubulin beta polypeptide, tubulin beta-1 chain, tubulin, beta, tubulin, beta polypeptide
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AA2, monoclonal
Espèces réactives
bovine, human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb3(22152)
Description générale
Les microtubules sont des éléments constitutifs de l'appareil mitotique, des cils, des flagelles, et de certains éléments du cytosquelette. Elles sont principalement constituées de deux protéines solubles, la tubuline alpha et la tubuline bêta, chacune ayant une taille d'environ 55 kDa.
Les anticorps dirigés contre la tubuline bêta servent de contrôles de charge (ou contrôles de dépôt) en western blotting. Il faut cependant noter que le niveau de tubuline bêta dans certaines cellules peut ne pas être stable. Par exemple, l'expression de la tubuline dans le tissu adipeux est très faible (Spiegelman et Farmer, Cell, 1982, 29(1):53-60), elle ne doit donc pas être utilisée comme contrôle de charge pour ces tissus.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît les isotypes I, II, III, IVa et IVb de ~50 kDa de la tubuline β. Aucune réactivité croisée vis-à-vis de la tubuline alpha ou gamma.
Des réactions croisées sont à prévoir avec un grand nombre d'espèces en raison des homologies de séquence.
Immunogène
Tubuline de cerveau de bovin purifiée. L'épitope reconnu par cet anticorps a été localisé au niveau des acides aminés 412-430.
Épitope : l'épitope a été localisé au niveau des acides aminés 412-430.
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'utilisation de cet anticorps anti-tubuline β, clone AA2, a été validée en WB pour la détection de la tubuline β.
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cellules 3T3/A31, PC-12, Jurkat, ou A431 obtenus dans du tampon RIPA.
Analyse par western blotting :
Une concentration de 0,1-1,0 µg/ml de ce lot a permis de détecter la tubuline β dans des lysats de cellules 3T3/A31, PC-12, Jurkat et A431 obtenus dans du tampon RIPA.
Description de la cible
50 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant du PBS avec 0,05 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol.
Produit purifié sur protéine G.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 °C à partir de la date de réception.
Recommandations d'utilisation :
Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des tubes de microcentrifugation et les stocker à -20 ºC. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 ºC peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Contrôle antigénique positif inclus : lysat de cellules A431 non stimulées, référence 12-301. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et réduire la préparation en la portant à ébullition pendant 5 minutes. Pour les minigels, appliquer 20 µg de lysat réduit par piste.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nrf2/HO-1 pathway activation by manganese is associated with reactive oxygen species and ubiquitin-proteasome pathway, not MAPKs signaling.
Huangyuan Li,Siying Wu,Nian Shi,Shuangqing Lian,Wei Lin
Journal of Applied Toxicology null
Elevated poly-(ADP-ribose)-polymerase activity sensitizes retinoblastoma-deficient cells to DNA damage-induced necrosis.
Liu H, Knabb JR, Spike BT, Macleod KF
Molecular Cancer Research null
Granzyme K activates protease-activated receptor-1.
Cooper, DM; Pechkovsky, DV; Hackett, TL; Knight, DA; Granville, DJ
Testing null
M E Gonzalez-Mejia et al.
Cell death & disease, 1, e64-e64 (2011-03-03)
Apigenin, a natural plant flavonoid with antiproliferative activity, is emerging as a promising compound for cancer prevention and therapy, but its mechanism of action remains unclear. High expression of the small heat-shock protein-27 (Hsp27) in leukemia contributes to the resistance
The Small Heat Shock Protein 27 Is a Key Regulator of CD8+CD57+ Lymphocyte Survival.
Wood KL, Voss OH, Huang Q, Parihar A, Mehta N, Batra S, Doseff AI
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) null
Articles
Loading controls in western blotting application.