Merck
Toutes les photos(12)
Key Documents
05-1307
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ubiquitine, spécifique de la Lys48, clone Apu2, monoclonal de lapin
clone Apu2, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-HEL-S-50
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Apu2, monoclonal
Espèces réactives
rabbit, mouse, human, rat
Technique(s)
cell based assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UBAP2(55833)
Description générale
Les chaînes de polyubiquitine liées par le résidu Lys48 de l'ubiquitine sont le plus souvent associées aux protéines destinées à la dégradation par le protéasome.
En revanche, les chaînes de polyubiquitine liées par le résidu Lys63 de l'ubiquitine (Ub) sont associées à des fonctions non protéolytiques, telles que la transduction du signal. Les chaînes polyUb liées par Lys63 liaisons relient les composants de la signalisation NFκB de manière hautement régulée, et des preuves génétiques indiquent l'implication des chaînes d'Ub liées par la Lys63 dans la réponse au stress et la réparation de l'ADN. Des recherches sur la levure ont suggéré que les chaînes d'Ub liées par la Lys63 stimulent l'endocytose.
PROTÉINE DI-UBIQUITINE DISPONIBLE !
Protéine di-ubiquitine recombinante (liée par la Lys48) (17-10408)
Spécificité
En fonction des homologies de séquences, une réactivité croisée est envisageable sur une large gamme d'espèces.
Reconnaît l'ubiquitine liée par la Lys48. Ne reconnaît pas l'ubiquitine liée par la Lys63 ni l'ubiquitine libre.
Immunogène
L'immunogène utilisé était la di-ubiquitine humaine liée par la Lys48.
Épitope : Site d'ubiquitination sur la Lys48
Application
Immunohistochimie :
Coloration de l'ubiquitine (spécifique de la Lys48) sur des coupes de cerveau de rat (figure de gauche) ou des échantillons de carcinome du sein humain (figure de droite). Le motif de coloration détecte les axones des neurones dans le tissu cérébral, mais pas les cellules gliales environnantes, et le cytoplasme des cellules tumorales du sein est fortement marqué sans implication nucléaire.
Immunocytochimie :
Analyse par IF confocale de cellules NIH/3T3, HeLa et A431 à l'aide de l'anti-ubiquitine (spécifique de la Lys48) (rouge). Les filaments d'actine ont été marqués avec l'AlexaFluor 488-Phalloïdine (vert). Le matériel nucléaire est coloré au DAPI (bleu).
Cytométrie en flux :
Analyse par cytométrie en flux de cellules Jurkat à l'aide de l'anti-ubiquitine spécifique de la Lys48 (n° 05-1307) (bleu) et du contrôle IgG de lapin (rouge).
Immunoprécipitation :
L'anticorps monoclonal de lapin anti-ubiquitine (spécifique de la Lys48), clone Apu2, a permis de précipiter les protéines contenant de l'ubiquitine dans des lysats de cellules HeLa.
Test d'inhibition :
La pré-incubation de l'anti-ubiquitine spécifique de la Lys48, avec des chaînes multi-ubiquitine liées à la K48, inhibe la liaison au lysat de cellules HeLa en western blot.
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-ubiquitine, spécifique de la Lys48, clone Apu2, est un anticorps monoclonal de lapin de haute qualité pour la détection de l'ubiquitine et a été validé en FC, ICC, IP, IHC, WB, PIA.
Sous-domaine de recherche
Ubiquitine et métabolisme de l'ubiquitine
Qualité
Analyse par western blot :
Une dilution de 1/1 000 à 1/5 000 de ce lot a permis de détecter des chaînes d'ubiquitine liées par la Lys-48 en western blot.
Description de la cible
Varie
Forme physique
Anticorps monoclonal de lapin recombinant et purifié sur protéine A, constitué d'un fragment fAb humanisé fusionné à un fragment terminal Fc de lapin produit dans un système d'anticorps recombinants dans des cellules CHO. Fourni dans une solution de Tris-Glycine 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM et azide de sodium 0,05 %
Format : Purifié
Purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Chaînes de polyubiquitine liées par la Lys48.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
CARMA1 controls Th2 cell-specific cytokine expression through regulating JunB and GATA3 transcription factors.
Blonska, M; Joo, D; Zweidler-McKay, PA; Zhao, Q; Lin, X
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Unique insights into maternal mitochondrial inheritance in mice.
Luo, SM; Ge, ZJ; Wang, ZW; Jiang, ZZ; Wang, ZB; Ouyang, YC; Hou, Y; Schatten, H; Sun, QY
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Bifunctional apoptosis regulator (BAR), an endoplasmic reticulum (ER)-associated E3 ubiquitin ligase, modulates BI-1 protein stability and function in ER Stress.
Rong, J; Chen, L; Toth, JI; Tcherpakov, M; Petroski, MD; Reed, JC
The Journal of Biological Chemistry null
Cellular inhibitor of apoptosis (cIAP)-mediated ubiquitination of phosphofurin acidic cluster sorting protein 2 (PACS-2) negatively regulates tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) cytotoxicity.
Guicciardi, ME; Werneburg, NW; Bronk, SF; Franke, A; Yagita, H; Thomas, G; Gores, GJ
Testing null
N Ohoka et al.
Cell death & disease, 5, e1513-e1513 (2014-11-07)
The selective degradation of target proteins with small molecules is a novel approach to the treatment of various diseases, including cancer. We have developed a protein knockdown system with a series of hybrid small compounds that induce the selective degradation