05-1100X
Anti-Sulfotyrosine Antibody, Clone Sulfo-1C-A2
clone Sulfo-1C-A2, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Clone Sulfo-1C-A2 Antibody, Sulfotyrosine Detection Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Sulfo-1C-A2, monoclonal
Espèces réactives
human, porcine, mouse, bovine
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
This clone was derived from the antibody described in Kehoe et al., 2006.
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
General Post-translation Modification
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable