Principaux documents
04-1664
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-His-Tag, clone RM146
clone RM146, from rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM146, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HRG(3273)
Spécificité
Cet anticorps réagit avec les protéines recombinantes contenant une étiquette 6xHis ou une étiquette 10xHis fusionnée à l'extrémité amino ou carboxy. Aucune réactivité croisée avec d'autres protéines endogènes dans les cellules de mammifères ou de bactéries.
Immunogène
Mélange d'un peptide avec étiquette 6xHis à l'extrémité N-terminale et d'un autre peptide avec étiquette 6xHis à l'extrémité C-terminale
Application
Analyse par immunoprécipitation (IP) : 0,5-2 μg/ml d'un lot représentatif ont permis de détecter l'étiquette histidine dans le lysat entier de cellules HEK293T, contrôle et IP par le clone RM146.
Cet anticorps anti-étiquette Histidine, clone RM146, a été validé pour une utilisation en western blotting, immunoprécipitation pour la détection de l'étiquette Histidine.
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires adsorbés pour double marquage
Qualité
Évalué par western blotting dans un lysat de cellules HEK293T non transfectées avec la protéine de fusion X à étiquette His, transfectées avec la protéine de fusion X avec étiquette His, dans un lysat d'E. coli sans protéine Y avec étiquette His, et dans un lysat d'E. coli avec la protéine Y avec étiquette His.
Analyse par western blotting (WB) : 0,2 μg/ml de cet anticorps a permis de détecter une étiquette Histidine dans le lysat de cellules HEK293T transfectées avec la protéine de fusion X avec étiquette His et dans le lysat d'E. coli avec la protéine Y avec étiquette His.
Description de la cible
~52 kDa et ~85 kDa (poids observés). Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps monoclonal de lapin dans du PBS avec 1 % de BSA et 0,09 % d'azoture de sodium.
Format : purifié
Purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque : En raison de la variabilité des températures à l'intérieur du congélateur en dessous de -20 °C, les solutions de glycérol risquent de congeler pendant le stockage.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash