C-269
Cannabinoid Mixture - 17 Components solution
250 μg/mL ( 0.1% ascorbic acid and 1% DIPEA in 50:50 MeOH:ACN, each analyte), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composition
Cannabichromenic acid (CBCA), 250 μg/mL
Cannabicyclol (CBL), 250 μg/mL
Cannabicyclolic acid (CBLA), 250 μg/mL
Cannabidiol, 250 μg/mL
Cannabidivarinic acid (CBDVA), 250 μg/mL
Cannabigerol (CBG), 250 μg/mL
Cannabinol, 250 μg/mL
Cannabinolic acid (CBNA), 250 μg/mL
CBC (Cannabichromene), 250 μg/mL
CBDA (Cannabidiolic acid), 250 μg/mL
CBDV (Cannabidivarin), 250 μg/mL
CBGA (Cannabigerolic acid), 250 μg/mL
(-)-Delta8-THC, 250 μg/mL
(-)-Delta9-THC, 250 μg/mL
Tetrahydrocannabivarinic acid (THCVA), 250 μg/mL
THCA-A (delta-9-Tetrahydrocannabinolic acid A), 250 μg/mL
THCV (delta-9-Tetrahydrocannabivarin), 250 μg/mL
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
250 μg/mL ( 0.1% ascorbic acid and 1% DIPEA in 50:50 MeOH:ACN, each analyte)
Format
multi-component solution
Température de stockage
-65 to -96°C
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)