Key Documents
900114P
Avanti
PGE2-EA
powder
Synonyme(s) :
Prostaglandin E2 Ethanolamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H37NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.53
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditionnement
pkg of (pkg of 1 X 5 mg (900114P-5MG))
Type de lipide
neutral lipids
neutral glycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(NCCO)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900114P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable