Principaux documents
878126C
Avanti
C18:1 Lyso PAF
Avanti Research - A Croda Brand 878126C
Synonyme(s) :
1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H54NO6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
507.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (878126C-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 878126C
Concentration
5 mg/mL (878126C-5mg)
Type de lipide
bioactive lipids
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
Clé InChI
XWYSLMAMRKYUFH-HTOVTZSWSA-N
Application
C18:1 Lyso PAF or 1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine may be used to study the substrate specificity of P.putida KT2440 lyPlsase.
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878126C-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :