Key Documents
870626P
Avanti
Azo Lyso PA
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-(E)-4-(4-((4-butylphenyl)diazenyl)phenyl)butanoyl]-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H34N3O7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.51
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg
pkg of 1 × 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OP(OC[C@]([H])(O)COC(CCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC)C=C2)C=C1)=O)([O-])=O.[NH4+]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870626E-5MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870626E-25MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable