Principaux documents
870439C
Avanti
C18:2 anandamide phosphate
Avanti Research - A Croda Brand 870439C
Synonyme(s) :
linoleoyl ethanolamide phosphate (sodium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H37NO5PNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.48
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (870439C-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 870439C
Concentration
1 mg/mL (870439C-1mg)
Type de lipide
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)NCCOP(O)([O-])=O.[Na+]
Clé InChI
PVAGBVTWXZTXFO-NBTZWHCOSA-M
Description générale
Anandamide is produced by the enzymatic hydrolysis of acyl phosphatidyl ethanolamides by phospholipase D.
Actions biochimiques/physiologiques
Anandamide acts as a ligand for cannabinoid receptors. Anandamide possesses anti-inflammatory and analgesic properties. Its effect is regulated by cannabinoid CB1 and CB2 receptors.
Conditionnement
5 mL Amber Screw Cap Bottle with Foil Bag Argon Overseal (870439C-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Synthesis of linoleoyl ethanolamide
Wang X, et al.
Journal of Oleo Science, 62(6), 427-433 (2013)
Protective role of palmitoylethanolamide in contact allergic dermatitis
Petrosino S, et al.
Allergy, 65(6), 698-711 (2010)
Ocular hypotensive effect of oral palmitoyl-ethanolamide: a clinical trial
Gagliano C, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 52(9), 6096-6100 (2011)
Anandamide receptors
Di Marzo V, et al.
Prostaglandins, Leukotrienes, and Essential Fatty Acids, 66(2-3), 377-391 (2002)