Principaux documents
870331P
Avanti
C4:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Butanoyl L-carnitine-d9
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H12D9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 x 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Lipidomics Research
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable