Principaux documents
860731P
Avanti
C16 Galactosyl (B) Dihydroceramide (d18:0/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand (860731P), powder
Synonyme(s) :
D-galactosyl-ß -1,1′ N-palmitoyl- D-erythro-sphinganine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C40H79NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
702.06
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
1 ea of 5 mg (860731P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand (860731P)
Type de lipide
deuterated lipids
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C40H79NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(43)33(32-48-40-39(47)38(46)37(45)35(31-42)49-40)41-36(44)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33-35,37-40,42-43,45-47H,3-32H2,1-2H3,(H,41,44)/t33-,34+,35+,37-,38-,39+,40+/m0/s1
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable