860650P
Avanti
C24:1 Ceramide (d17:1/24:1(15Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860650P, powder
Synonyme(s) :
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine (C17 base)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860650P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860650P
Type de lipide
sphingolipids
deuterated lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available