Principaux documents
860601P
Avanti
Dimethyl Sphingosine-1-Phosphate (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860601P, powder
Synonyme(s) :
N,N-dimethyl-D-erythro-sphingosine-1-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H45N2O5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.56
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860601P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860601P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(O)(OC[C@@](N(C)C)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C20H42NO5P.H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)19(21(2)3)18-26-27(23,24)25;/h16-17,19-20,22H,4-15,18H2,1-3H3,(H2,23,24,25);1H3/b17-16+;/t19-,20+;/m0./s1
Clé InChI
OHWBNCFUTKNUPT-UNDCCOMZSA-N
Description générale
Dimethyl Sphingosine-1-Phosphate is a methylated form of sphingosine-1-phosphate.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860601P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Global Trade Item Number
RéférenceGTIN
860601P-5MG4061835318544