Principaux documents
860437P
Avanti
Galactosyl(α)Sphingsosine(D18:1)
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
D-galactosyl-α 1-1’-D-erythro-sphingsosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H47NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditionnement
pkg of (pkg of 1 X 1 mg (860437P-1MG))
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24-/m0/s1
Clé InChI
HHJTWTPUPVQKNA-SAEUUFITSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860437P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable