Principaux documents
860393P
Avanti
16:0-d31-16:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
1-Palmitoyl-d31-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H49NO8PD31
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
765.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860393P-10MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])
Description générale
1-Palmitoyl-d31-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (16:0-d31-16:0 PC) is a deuterated phosphocholine, wherein all the 31 protons of 1- palmitoyl are replaced by deuterium.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860393P-10MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable