Principaux documents
850858C
Avanti
Ent-DPPC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
2,3-Dipalmitoyl-sn-glycero-1-phosphocholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C40H80NO8P
Poids moléculaire :
734.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
package of 1 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
5 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Clé InChI
KILNVBDSWZSGLL-LHEWISCISA-N
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850858C-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :