850172P
Avanti
rac-16:0PI(3,5)P2-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand 850172P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dipalmitoyl-rac-glycero(d5)-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,5′-bisphosphate) (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850172P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850172P-500ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850172P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[2H]C(C([2H])([2H])OP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available